2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 491 EUR
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Formule: C₆H₁₁FO₅
MW: 182.15 g/mol
Smeltpunt: 170…176 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00077527
CAS nummer: 29702-43-0