2,2,2-Trifluoroethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoro Ethanol, TFE
PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 96.4 EUR
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluoroethanol 99%
2,2,2-Trifluoroethanol
Formule: C₂H₃F₃O
Kookpunt: 74…75 °C
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004672
CAS nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III