4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 135 EUR
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClF₂N
Smeltpunt: 106…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246881
CAS nummer: 675112-70-6