2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 58.6 EUR
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Kookpunt: 137 °C
Dichtheid: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00674087
CAS nummer: 395-64-2