1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 EUR
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Formule: C₂H₄F₃N
Kookpunt: 36…38 °C
Dichtheid: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –16 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008132
CAS nummer: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II