2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 52.6 EUR
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
MW: 239.12 g/mol
Kookpunt: 194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094423
CAS nummer: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III