4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 135 EUR
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Smeltpunt: 51…53 °C
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272135
CAS nummer: 64287-19-0