1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
APOSPC7330-100GEA
44
EUR
APOSPC7330-100G
APOSPC7330-25G
APOSPC7330-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Formule:
C₂H₅ClF₃N MW: 135,52 g/mol Smeltpunt: 220…222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012875 CAS nummer: 373-88-6 |