4-Chloro-8-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 40.9 EUR
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278785
CAS nummer: 63010-72-0