4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 26.3 EUR
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570536
CAS nummer: 401567-85-9