2',3',5'-Trifluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7346-10G PC7346-5G PC7346-1G PC7346-25G
APOSPC7346-10GEA 290 EUR
APOSPC7346-10G APOSPC7346-5G APOSPC7346-1G APOSPC7346-25G
2',3',5'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',5'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083548
CAS nummer: 243459-93-0