2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 103 EUR
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547861
CAS nummer: 195136-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III