4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7356-10G PC7356-1G PC7356-5G
APOSPC7356-10GEA 461 EUR
APOSPC7356-10G APOSPC7356-1G APOSPC7356-5G
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formule: C₈H₁₂F₃NO
MW: 195.19 g/mol
Kookpunt: 97…98 °C/ 2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115108
CAS nummer: 21045-62-5