2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7361-1G PC7361-5G PC7361-25G PC7361-100G
APOSPC7361-1GEA 95 EUR
APOSPC7361-1G APOSPC7361-5G APOSPC7361-25G APOSPC7361-100G
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Kookpunt: 52 °C/0,04mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094424
CAS nummer: 530141-40-3
UN: 3265
ADR: 8,III