4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7363-10G PC7363-1G PC7363-5G
APOSPC7363-10GEA 444 EUR
APOSPC7363-10G APOSPC7363-1G APOSPC7363-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660159
CAS nummer: 86256-48-6