4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 240 EUR
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672937
CAS nummer: 351-30-4