2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
PC7366-1G PC7366-250MG PC7366-5G
APOSPC7366-1GEA 26.6 EUR
APOSPC7366-1G APOSPC7366-250MG APOSPC7366-5G
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% in aqueous solution
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Formule: C₂H₅F₃N₂
Dichtheid: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007622
CAS nummer: 5042-30-8
EINECS: 225-734-0
UN: 1993
ADR: 3,III