1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
PC7370-100G PC7370-250G PC7370-25G
APOSPC7370-100GEA 117 EUR
APOSPC7370-100G APOSPC7370-250G APOSPC7370-25G
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Formule: C₂H₂F₃I
Kookpunt: 53…55 °C
Dichtheid: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001082
CAS nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0