2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 95.1 EUR
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Smeltpunt: 77…78 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672924
CAS nummer: 36282-26-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III