2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 70.1 EUR
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672925
CAS nummer: 229027-89-8