2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 38 EUR
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142876
CAS nummer: 202865-66-5