2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 42.4 EUR
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168.12 g/mol
Kookpunt: 29…30 °C/40mmHg
Dichtheid: 1.181 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013576
CAS nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3 II