2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 38 EUR
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Formule: C₉H₉F₃O₃S
Kookpunt: 87…92 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 36…38 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000443
CAS nummer: 433-06-7
EINECS: 207-085-5