2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7377-1G PC7377-5G
APOSPC7377-1GEA 51.2 EUR
APOSPC7377-1G APOSPC7377-5G
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Formule: C₃H₂Cl₃F₃O₃S
Kookpunt: 84…86 °C/20mmHg
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,714 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042400
CAS nummer: 23199-56-6
EINECS: 245-484-6
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II