2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester
PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 420 EUR
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₂F₆O₂
Kookpunt: 55 °C
Dichtheid: 1,464 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000418
CAS nummer: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II