3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 149 EUR
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 99%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Kookpunt: 80 °C/0.5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143093
CAS nummer: 77771-03-0