2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 22 EUR
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Formule: C₈H₅F₃O₃
Kookpunt: 203 °C
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020935
CAS nummer: 326-90-9
EINECS: 206-315-1