4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 109 EUR
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 98+%
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Smeltpunt: 30…35 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143265
CAS nummer: 188582-62-9