5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7382-1G PC7382-25G PC7382-5G
APOSPC7382-1GEA 22 EUR
APOSPC7382-1G APOSPC7382-25G APOSPC7382-5G
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Kookpunt: 82…87 °C/0.4mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143425
CAS nummer: 99725-13-0