2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 132 EUR
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₈BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672922
CAS nummer: 289038-14-8