1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7386-100G PC7386-25G
APOSPC7386-100GEA 577 EUR
APOSPC7386-100G APOSPC7386-25G
1,1,1-Trifluoro-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Formule: C₃H₅F₃O
Kookpunt: 75…76 °C
Dichtheid: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014403
CAS nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN: 1987
ADR: 3,II