5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7392-1G
PC7392-250MG
PC7392-100MG
APOSPC7392-1GEA
1550
EUR
APOSPC7392-1G
APOSPC7392-250MG
APOSPC7392-100MG
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine 97%
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
Formule:
C₆H₁₀F₃NO₂ Smeltpunt: 272…275 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039528 CAS nummer: 2792-72-5 |