2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 67.2 EUR
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
Kookpunt: 224…225 °C
Dichtheid: 2,323 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142868
CAS nummer: 202865-73-4