2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7394-100G PC7394-25G
APOSPC7394-100GEA 68.8 EUR
APOSPC7394-100G APOSPC7394-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Kookpunt: 109…110 °C/15mmHg
Smeltpunt: 42…47 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070750
CAS nummer: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III