2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7398-25G PC7398-5G
APOSPC7398-25GEA 39.5 EUR
APOSPC7398-25G APOSPC7398-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Smeltpunt: 51…56 °C
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00142872
CAS nummer: 94569-84-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable