2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7404-1G PC7404-5G PC7404-10G
APOSPC7404-1GEA 22 EUR
APOSPC7404-1G APOSPC7404-5G APOSPC7404-10G
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Smeltpunt: 32…36 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861196
CAS nummer: 202865-77-8