2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7405-1G PC7405-25G PC7405-5G
APOSPC7405-1GEA 22 EUR
APOSPC7405-1G APOSPC7405-25G APOSPC7405-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142871
CAS nummer: 202865-78-9