3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7412-100G PC7412-25G PC7412-5G
APOSPC7412-100GEA 121 EUR
APOSPC7412-100G APOSPC7412-25G APOSPC7412-5G
3-Bromo-5-fluorotoluene 98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₆BrF
Kookpunt: 63…66 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861195
CAS nummer: 202865-83-6