5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7413-100G PC7413-25G PC7413-5G
APOSPC7413-100GEA 122 EUR
APOSPC7413-100G APOSPC7413-25G APOSPC7413-5G
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672935
CAS nummer: 364-12-5