4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7418-1G PC7418-5G PC7418-10G PC7418-25G
APOSPC7418-1GEA 22 EUR
APOSPC7418-1G APOSPC7418-5G APOSPC7418-10G APOSPC7418-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660161
CAS nummer: 886496-49-7