Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Triflic anhydride
PC7420-250G PC7420-1KG PC7420-500G
APOSPC7420-250GEA 128 EUR
APOSPC7420-250G APOSPC7420-1KG APOSPC7420-500G
Trifluoromethanesulphonic anhydride 99%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Formule: C₂F₆O₅S₂
Kookpunt: 81…83 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,677 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000408
CAS nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II