4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7423-1G PC7423-5G
APOSPC7423-1GEA 22 EUR
APOSPC7423-1G APOSPC7423-5G
4-Chloro-2-fluoroanisole 98%
4-Chloro-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672964
CAS nummer: 452-09-5