2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7424-1G PC7424-5G PC7424-250MG
APOSPC7424-1GEA 155 EUR
APOSPC7424-1G APOSPC7424-5G APOSPC7424-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689550
CAS nummer: 957034-45-6