3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 71.6 EUR
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Smeltpunt: 112…118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06200705
CAS nummer: 870718-07-3