Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7430-100G PC7430-25G PC7430-250G
APOSPC7430-100GEA 676 EUR
APOSPC7430-100G APOSPC7430-25G APOSPC7430-250G
Trifluoromethanesulphonyl chloride 97%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Formule: CClF₃O₂S
Kookpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007451
CAS nummer: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II