1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 103 EUR
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formule: C₄H₃F₃N₂O₂S
Smeltpunt: 19…21 °C
Dichtheid: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037891
CAS nummer: 29540-81-6