2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 155 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide 97%
2'-(Trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204176
CAS nummer: 3832-55-1