3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
PC7433D-1G PC7433D-25G PC7433D-5G
APOSPC7433D-1GEA 22 EUR
APOSPC7433D-1G APOSPC7433D-25G APOSPC7433D-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 55 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042403
CAS nummer: 170141-63-6