4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 1-Ethanoyl-4-(trifluormethoxy)benzol, 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 22 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluoromethoxyacetophenone 98%
4'-Trifluoromethoxyacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 47…49 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042404
CAS nummer: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0