2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7433Y-25G
PC7433Y-1KG
APOSPC7433Y-25GEA
0
EUR
APOSPC7433Y-25G
APOSPC7433Y-1KG
2-(Trifluoromethoxy)aniline 98%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Formule:
C₇H₆F₃NO Kookpunt: 61…63 °C/15mmHg Dichtheid: 1,301 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 54 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00035959 CAS nummer: 1535-75-7 EINECS: 216-257-9 UN: 1993 ADR: 3,III |